Ferrocen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 406 SEK
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferrocen för syntes, Sigma-Aldrich®
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Kokpunkt: 249
Smältpunkt: 172…175 °C
Densitet: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001427
CAS nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C