Tetraheptylammonium iodide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Tetra-n-heptylammonium iodide, Tetraheptylammoniumiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41874.0005
8.41874.0005EA 1780 SEK
8.41874.0005
Tetraheptylammonium iodide för syntes, Sigma-Aldrich®
Tetraheptylammonium iodide
Formel: C₂₈H₆₀IN
MW: 537.7 g/mol
Smältpunkt: 124
Densitet: 1.066 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041984
CAS nummer: 3535-83-9
EINECS: 222-570-1
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 537.69 g/mol