Dodecyltrimethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 1200 SEK
8.16142.0025 8.16142.1000
Dodecyltrimethylammonium chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041974
CAS nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials