Dodecyltrimethylammonium bromide för syntes
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 779 SEK
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Dodecyltrimethylammonium bromide för syntes
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
MW: 308,35 g/mol
Smältpunkt: 264…266 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011767
CAS nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN