Sand, TECHNICAL, industrial, tvättad
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA 685 SEK
27461.298 27461.360 27461.460
Sand, TECHNICAL, industrial, tvättad
Sand
Formel: SiO₂
Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1710 °C
Densitet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02100519
CAS nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility in acid Max. 1 %