Kvarts, finkornigt analytiskt reagens, tvättad, calcinated, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
1.07536.0250EA 1240 SEK
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
Kvarts, finkornigt analytiskt reagens, tvättad, calcinated, Supelco®
Kvarts
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kokpunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1427 °C
Densitet: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00217788
CAS nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=16a223e7a22356688656b0055d57edfd2d2572c1&prid=web&clid=SAPDAM