Kalciumhypoklorit för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 308 SEK
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Kalciumhypoklorit för syntes, Sigma-Aldrich®
Kalciumhypoklorit
Formel: CaCl₂O₂
MW: 142.98 g/mol
Smältpunkt: ∼100 °C
Densitet: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010900
CAS nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02111
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer