Kaliumkarbonat - natriumkarbonat analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Potassium sodium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 1210 SEK
1.06683.0500 1.06683.2500
Kaliumkarbonat - natriumkarbonat analytiskt reagens, Supelco®
Kaliumkarbonat - natriumkarbonat
Formel: CKNaO₃
MW: 122,1 g/mol
Densitet: 2,47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053407
CAS nummer: 10424-09-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)