Kaliumkarbonat - natriumkarbonat analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Potassium sodium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06683.0500
1.06683.2500
1.06683.0500EA
1210
SEK
1.06683.0500
1.06683.2500
Kaliumkarbonat - natriumkarbonat analytiskt reagens, Supelco®
Kaliumkarbonat - natriumkarbonat
Formel:
CKNaO₃ MW: 122,1 g/mol Densitet: 2,47 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00053407 CAS nummer: 10424-09-6 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Bulk Density | 1750 kg/m3 |
Density | 2.47 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |