Potassium titanate
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 1125 SEK
B20263.22 B20263.36
Potassium titanate
Potassium titanate
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Formel: K₂O₃Ti
Smältpunkt: 1615 °C
Densitet: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00058803
CAS nummer: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6