meta-Fosforsyra ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Metaphosphoric acid
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 30100 SEK
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
meta-Fosforsyra ~100%, lumps (glassy), Fluka™
meta-Fosforsyra
Formel: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Kokpunkt: 600 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 200 °C
Densitet: 2.0 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011351
CAS nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %