4-Aminofenazon zA, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
MQ100
1.07293.0010
1.07293.0100
1.07293.0010EA
1140
SEK
1.07293.0010
1.07293.0100
4-Aminofenazon zA, Supelco®
4-Aminofenazon
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O MW: 203.24 g/mol Smältpunkt: 107…109 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003145 CAS nummer: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Merck Index: 13,00596 |
Specifikation testresultat
Solubility | 56 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 109 °C |
Molar Mass | 203.24 g/mol |
Bulk Density | 430 kg/m3 |
pH | 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |