PIPES
Leverantör: Molekula
37406078-500G 37406078-100G
MOLE37406078-500GEA 0 SEK
MOLE37406078-500G MOLE37406078-100G
PIPES
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Kokpunkt: 499 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006159
CAS nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM