Diphenylcyclopropenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 824 SEK
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
Diphenylcyclopropenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
Kokpunkt: 407 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 112…113 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001311
CAS nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O