4-Heptylphenol ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: 4-n-Heptylphenol
A15407.03 A15407.06 A15407.14
A15407.03EA 1125 SEK
A15407.03 A15407.06 A15407.14
4-Heptylphenol ≥98%
4-Heptylphenol
Purity: 98+% CAS No.: 1987-50-4 Molecular Formula: C13H20O Formula Weight: 192.30 Refractive Index: 1.5070 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 156°/9mm UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00041751
Formel: C₁₃H₂₀O
Kokpunkt: 156 °C (9 mmHg)
Smältpunkt: 25…28 °C
Densitet: 0,939 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041751
CAS nummer: 1987-50-4
EINECS: 217-862-0
UN: 2430
ADR: 8,III