Gallussyra, propylester för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Propyl-3,4,5-trihydroxibenzoat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 1390 SEK
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
Gallussyra, propylester för syntes, Sigma-Aldrich®
Gallussyra, propylester
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Kokpunkt: 449
Smältpunkt: 145…148 °C
Densitet: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002196
CAS nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3