Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20597.0100
8.20597.0100EA 986 SEK
8.20597.0100
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
MDL Number: MFCD00016430
CAS nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 198.17 g/mol