Isophthaloyl dichloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
8.04808.5000
8.04808.1000
8.04808.5000EA
7570
SEK
8.04808.5000
8.04808.1000
Isophthaloyl dichloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 42 - 45 °C |
Molar Mass | 203.03 g/mol |
Boiling Point | 276 °C |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (25 °C) |
Flash Point | 180 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 8.9 %(V) |
Density | 1.39 g/cm3 (17 °C) |