Deuteriumoxid
Leverantör: TCI
Synonyms:
Water-D2, Heavy water
W0002-10ML
W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA
670
SEK
TCIAW0002-10ML
TCIAW0002-100ML
Deuteriumoxid
Deuteriumoxid
Formel:
D₂O Kokpunkt: 101°C Smältpunkt: 4°C |
MDL Number:
MFCD00044636 CAS nummer: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Merck Index: 14,02940 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Degree of deuteration | min. 99.8 atom%D |