2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 9,10-Bis(1,3-dithiol-2-ylidene)-2-vinylanthracene
V0136-100MG V0136-500MG
TCIAV0136-100MGEA 1425 SEK
TCIAV0136-100MG TCIAV0136-500MG
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0%
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole)
Formel: C₂₂H₁₄S₄
CAS nummer: 736998-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&vid=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %