Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane, Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
V0048-25ML
V0048-500ML
TCIAV0048-25MLEA
255
SEK
TCIAV0048-25ML
TCIAV0048-500ML
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ≥96.0%
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
Formel:
C₁₁H₂₄O₆Si MW: 280.39 g/mol Kokpunkt: 113°C Flampunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00008500 CAS nummer: 1067-53-4 EINECS: 213-934-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |