Sodium vinylsulphonate 25% ∼2.3 mol/L i vatten
Leverantör: TCI
Varning
V0043-25ML V0043-500ML
TCIAV0043-25MLEA 215 SEK
TCIAV0043-25ML TCIAV0043-500ML
Sodium vinylsulphonate 25% ∼2.3 mol/L i vatten
Sodium vinylsulphonate
Formel: C₂H₄O₃S
MDL Number: MFCD00007520
CAS nummer: 3039-83-6
EINECS: 221-242-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8814c65b624102535f57d106f04f372da346035&vid=ac392ed19e2d1dd0ee8e29fbc9b07db55a3264e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Concentration (Bromination Method) 25.0 to 27.5 w/w%