Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Isooctyltriethoxysilane
T3883-100ML T3883-25ML
TCIAT3883-100MLEA 1025 SEK
TCIAT3883-100ML TCIAT3883-25ML
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane ≥97.0%
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Flampunkt: 42°C
MDL Number: MFCD09838917
CAS nummer: 35435-21-3
EINECS: 252-558-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %