Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T3750-1G T3750-5G
TCIAT3750-1GEA 510 SEK
TCIAT3750-1G TCIAT3750-5G
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0%
Triethoxy(p-tolyl)silane
Formel: C₁₃H₂₂O₃Si
MW: 254,40 g/mol
Kokpunkt: 106°C
MDL Number: MFCD04974099
CAS nummer: 18412-57-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %