Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Trimethyl(perfluorohexyl)silane
T3595-1G
T3595-5G
TCIAT3595-1GEA
1125
SEK
TCIAT3595-1G
TCIAT3595-5G
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0%
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane
Formel:
C₉H₉F₁₃Si MW: 392.24 g/mol |
MDL Number:
MFCD20489406 CAS nummer: 135841-49-5 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |