Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Trimethyl(perfluorobutyl)silane
T3594-1G T3594-5G
TCIAT3594-1GEA 1250 SEK
TCIAT3594-1G TCIAT3594-5G
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0%
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane
Formel: C₇H₉F₉Si
MW: 292.22 g/mol
Kokpunkt: 100°C
MDL Number: MFCD20489405
CAS nummer: 204316-01-8
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&vid=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %