(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Trimethyl(heptafluoropropyl)silane, Trimethyl(perfluoropropyl)silane
T3593-1G T3593-5G
TCIAT3593-1GEA 1325 SEK
TCIAT3593-1G TCIAT3593-5G
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0%
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
Formel: C₆H₉F₇Si
Kokpunkt: 88°C
Flampunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00216712
CAS nummer: 3834-42-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %