1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
T3526-1G T3526-5G
TCIAT3526-1GEA 1175 SEK
TCIAT3526-1G TCIAT3526-5G
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0%
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₅H₃₀Si₃
MW: 294,66 g/mol
Kokpunkt: 244°C
MDL Number: MFCD00093247
CAS nummer: 5624-60-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %