Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, Tris(trimethylsilyloxy)silane
T3520-5ML T3520-25ML
TCIAT3520-5MLEA 335 SEK
TCIAT3520-5ML TCIAT3520-25ML
Tris(trimethylsiloxy)silane ≥98.0%
Tris(trimethylsiloxy)silane
Formel: C₉H₂₈O₃Si₄
MW: 296,66 g/mol
Kokpunkt: 185°C
Flampunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00054865
CAS nummer: 1873-89-8
EINECS: 217-497-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c67ae4bf6326bb5036bcaace66f802aad5cb6ec&vid=6c67ae4bf6326bb5036bcaace66f802aad5cb6ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %