Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T3494-25ML
T3494-5ML
TCIAT3494-25MLEA
1400
SEK
TCIAT3494-25ML
TCIAT3494-5ML
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane ≥98.0%
Tetrakis(trimethylsiloxy)silane
Formel:
C₁₂H₃₆O₄Si₅ Kokpunkt: 220°C Flampunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD00051587 CAS nummer: 3555-47-3 EINECS: 222-613-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |