4',6,7-Trimethoxyisoflavone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone
T3410-1G T3410-5G
TCIAT3410-1GEA 1450 SEK
TCIAT3410-1G TCIAT3410-5G
4',6,7-Trimethoxyisoflavone ≥97.0%
4',6,7-Trimethoxyisoflavone
Formel: C₁₈H₁₆O₅
MW: 312,32 g/mol
MDL Number: MFCD00016949
CAS nummer: 798-61-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&vid=5ff51252f04fb0294a6b6f56187d71f5b0e0ed94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C