Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T3271-1ML T3271-5ML
TCIAT3271-1MLEA 845 SEK
TCIAT3271-1ML TCIAT3271-5ML
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane ≥97.0%
Triisopropyl[(trimethylsilyl)ethynyl]silane
Formel: C₁₄H₃₀Si₂
Kokpunkt: 57°C
MDL Number: MFCD28975120
CAS nummer: 107474-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&vid=f171d3c529d3897ff537c34f0732877bc6326ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %