N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
T3262-25G
T3262-5G
TCIAT3262-25GEA
1875
SEK
TCIAT3262-25G
TCIAT3262-5G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0%
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₄H₆F₃NO MW: 141.0900 g/mol Kokpunkt: 136°C |
MDL Number:
MFCD00043555 CAS nummer: 1547-87-1 UN: 1993 ADR: 3 III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |