3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T3258-5G
T3258-25G
TCIAT3258-5GEA
870
SEK
TCIAT3258-5G
TCIAT3258-25G
3-(Perfluorohexyl)propanol-1 ≥98.0%
3-(Perfluorohexyl)propanol-1
Formel:
C₉H₇F₁₃O Kokpunkt: 86°C Smältpunkt: -3°C |
MDL Number:
MFCD00077578 CAS nummer: 80806-68-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |