2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T3257-5G T3257-25G
TCIAT3257-5GEA 655 SEK
TCIAT3257-5G TCIAT3257-25G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0%
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,1104 g/mol
Kokpunkt: 152°C
Flampunkt: 32°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00042393
CAS nummer: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43869dfb0a7cfeb441664724cd0fd6c0e63f03be&vid=e5cf93914bbe87764899208f122758f6847df7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %