Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T3246-1G
T3246-5G
TCIAT3246-1GEA
1050
SEK
TCIAT3246-1G
TCIAT3246-5G
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0%
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane
Formel:
C₁₅H₂₁F₁₃O₃Si MW: 524,39 g/mol Kokpunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD27918526 CAS nummer: 130676-81-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |