Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Phenyl trimethylsilyl ether
T3222-5ML T3222-25ML
TCIAT3222-5MLEA 335 SEK
TCIAT3222-5ML TCIAT3222-25ML
Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0%
Trimethyl(phenoxy)silane
Formel: C₉H₁₄OSi
MW: 166.30 g/mol
Kokpunkt: 211°C
Smältpunkt: –55°C
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00053666
CAS nummer: 1529-17-5
EINECS: 216-211-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&vid=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %