Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarbaldehyde
T3212-200MG T3212-1G
TCIAT3212-200MGEA 655 SEK
TCIAT3212-200MG TCIAT3212-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0%
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
Formel: C₈H₄O₂S₂
MW: 196,24 g/mol
Smältpunkt: 274°C
MDL Number: MFCD03931117
CAS nummer: 37882-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&vid=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %