(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2-(Trimethylsilylethynyl)thiophene, Trimethyl(thiophen-2-ylethynyl)silane
T3189-1G T3189-5G
TCIAT3189-1GEA 1300 SEK
TCIAT3189-1G TCIAT3189-5G
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane ≥98.0%
(2-Thienylethynyl)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₂SSi
Kokpunkt: 90°C
Flampunkt: 25°C
MDL Number: MFCD03427125
CAS nummer: 40231-03-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&vid=69d5221ccc9ea512ccf177ff52f14f47025023ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %