Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T3185-5G
T3185-25G
TCIAT3185-5GEA
1100
SEK
TCIAT3185-5G
TCIAT3185-25G
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0%
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane
Formel:
C₁₁H₁₆O₃Si Kokpunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD21596662 CAS nummer: 18001-13-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |