Triethylene glycol butyl methyl ether 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms: 1-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]butane
T3181-25ML T3181-500ML
TCIAT3181-25MLEA 215 SEK
TCIAT3181-25ML TCIAT3181-500ML
Triethylene glycol butyl methyl ether 98,0 GC_ANALYSMETOD
Triethylene glycol butyl methyl ether
Formel: C₁₁H₂₄O₄
MW: 220.31 g/mol
Smältpunkt: –34°C
MDL Number: MFCD23703159
CAS nummer: 7382-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&vid=ea123c9a3c52ce640d589b8aac0ce2c3e294ed17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %