Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0%
Leverantör: TCI
T3151-100MG T3151-1G
TCIAT3151-100MGEA 1600 SEK
TCIAT3151-100MG TCIAT3151-1G
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane ≥98.0%
Tetrakis(4-ethynylphenyl)methane
Formel: C₃₃H₂₀
Smältpunkt: 300°C
MDL Number: MFCD24873189
CAS nummer: 177991-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&vid=1054f6278fbded420864d03f0fbe469e5b49358c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %