4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T3089-200MG T3089-1G
TCIAT3089-200MGEA 1575 SEK
TCIAT3089-200MG TCIAT3089-1G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-perylenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₂₆H₂₃BO₂
MDL Number: MFCD28098461
CAS nummer: 950761-81-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&vid=21cd9c0295bcadbf4904b8ec96ace32e048ab5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C