1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl2,2,3,3-tetrafluoropropylether
T3069-5G T3069-25G
TCIAT3069-5GEA 245 SEK
TCIAT3069-5G TCIAT3069-25G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥95.0%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₅H₄F₈O
MW: 232,07 g/mol
Kokpunkt: 92°C
Flampunkt: 27°C
MDL Number: MFCD00155961
CAS nummer: 16627-68-2
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&vid=516142aa0bb3f1323c3fd668189547e359a170fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %