3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
T2986-1G T2986-5G
TCIAT2986-1GEA 455 SEK
TCIAT2986-1G TCIAT2986-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0%
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formel: C₃H₅F₃O
Kokpunkt: 100°C
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00190649
CAS nummer: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&vid=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %