(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T2977-1G
T2977-5G
TCIAT2977-1GEA
9650
SEK
TCIAT2977-1G
TCIAT2977-5G
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0%
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane
Formel:
C₆H₁₁F₃Si Kokpunkt: 69°C |
CAS nummer:
55364-28-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |