4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
T2973-5ML T2973-25ML
TCIAT2973-5MLEA 775 SEK
TCIAT2973-5ML TCIAT2973-25ML
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one ≥97.0%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
Formel: C₇H₁₂OSi
Kokpunkt: 158°C
Flampunkt: 28°C
MDL Number: MFCD00190212
CAS nummer: 5930-98-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=903da6e7330b09b0fc80ef0fa665b596b587368a&vid=903da6e7330b09b0fc80ef0fa665b596b587368a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %