1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T2968-5G T2968-25G
TCIAT2968-5GEA 830 SEK
TCIAT2968-5G TCIAT2968-25G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₆F₆O
Kokpunkt: 100°C
MDL Number: MFCD03092986
CAS nummer: 646-97-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %