Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T2960-1G
T2960-5G
TCIAT2960-1GEA
1700
SEK
TCIAT2960-1G
TCIAT2960-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0%
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formel:
C₂₅H₁₆Br₄ Smältpunkt: 300°C |
MDL Number:
MFCD19688472 CAS nummer: 105309-59-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |