2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
T2913-1G
T2913-5G
TCIAT2913-1GEA
445
SEK
TCIAT2913-1G
TCIAT2913-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥98.0%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Formel:
C₈H₄F₃NO₂ MW: 203.12 g/mol Kokpunkt: 52 Densitet: 1.35 Flampunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00134160 CAS nummer: 182500-26-1 UN: 2478 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |