Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,6-Dithiapentalene
T2729-1G
T2729-5G
TCIAT2729-1GEA
1475
SEK
TCIAT2729-1G
TCIAT2729-5G
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0%
Thieno[2,3-b]thiophene
Formel:
C₆H₄S₂ MW: 140,22 g/mol Kokpunkt: 226°C Smältpunkt: 7°C Flampunkt: 93°C |
MDL Number:
MFCD02824126 CAS nummer: 250-84-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |